Learn More
Macherey-Nagel™ Papier à pH
Code produit 10797941 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
1 à 11
1 à 14
3,8 à 5,8
4 à 7
5,4 à 7
5,5 à 9
6,4 à 8
7,2 à 9,7
9 à 13
Conditionnement:
1 pièce
5 M
5 pièces
5m
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10797941 1 à 14 5m
10098250 0,5 à 5,5 5 M
10464491 1 à 11 1 pièce
10323361 3,8 à 5,8 5 M
10539641 4 à 7 5 pièces
10549641 5,4 à 7 5 pièces
10559641 5,5 à 9 5m
10570022 6,4 à 8 5m
10613141 7,2 à 9,7 5m
10527341 9 à 13 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10797941 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90204
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez le pH simplement et facilement. Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
Mesurez le pH simplement et facilement.Le papier pH Macherey-Nagel™ est fourni dans un format circulaire avec une grande variété de gammes de pH.
  • Papiers indicateurs universels et spéciaux - mesure simple du pH
  • Papiers indicateurs universels et spéciaux fournis dans des bobines en plastique qui garantissent une protection contre des facteurs externes.
  • Toujours prêts à l’emploi.
  • La couleur de réaction du papier est comparée à l’échelle des couleurs et indique le pH. Permet une mesure de pH très simple.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Plage de pH 1 à 14
Format Rouleau
Graduations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Quantité 1Chaque
Type Papier à pH