Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de test pH-Fix dans des tubes PT
Code produit 10025504 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
10025504 0 à 14 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10025504 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 92111
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet un test de pH rapide et facile au point d’intérêt. Les bandelettes de test Macherey Nagel™ pH-Fix dans les tubes PT n’ont pas besoin d’étalonnage, de configuration ou de maintenance.
Permet un test de pH rapide et facile au point d’intérêt. Les bandelettes de test Macherey Nagel™ pH-Fix dans les tubes PT n’ont pas besoin d’étalonnage, de configuration ou de maintenance.
  • La poignée en plastique longue protège contre les substances toxiques, dangereuses ou agressives
  • Comprend jusqu’à 4 tampons indicateurs différents qui couvrent toute la gamme de pH
  • Ne déteint pas en raison des colorants indicateurs liés aux couleurs
  • Le tube offre une utilisation simple d’une main, empêche tout blocage et est pratiquement incassable
Spécification
Plage de pH 0 à 14
Quantité 100/paquet
Type Bandelette de test pH