Learn More
PHA-665752, MedChemExpress
Code produit. 16484398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16484398
Marque: Medchem Express HY11107
MedChemExpress PHA-665752 is a selective, ATP-competitive, and active-site inhibitor of the catalytic activity of c-Met kinase (Ki=4 nM; IC50=9 nM). PHA-665752 exhibits >50-fold selectivity for c-Met compared with a panel of diverse tyrosine and serine-threonine kinases. PHA-665752 induces apoptosis and cell cycle arrest, and exhibits cytoreductive antitumor activity.
PHA-665752 is a selective, ATP-competitive, and active-site inhibitor of the catalytic activity of c-Met kinase (Ki=4 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau PHA-665752
CAS 477575-56-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H34Cl2N4O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (77.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(/C=C2C(NC3=C\2C=C(C=C3)S(=O)(CC4=C(C=CC=C4Cl)Cl)=O)=O)=C1C)C)N5[C@H](CCC5)CN6CCCC6
Poids moléculaire (g/mol) 641.61
Poids de la formule 641.61
Pourcentage de pureté 96.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.