Learn More
PHA de qualité réactif
Code produit 13215729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13215729 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215729 Fournisseur Thermo Scientific Oxoid Code fournisseur R30852701
 Article restreint
En stock
Facilitez les études cytogéniques des chromosomes en stimulant la division mitotique des lymphocytes avec ce réactif.
Facilitez les études cytogéniques des chromosomes en stimulant la division mitotique des lymphocytes maintenus dans un système de culture cellulaire avec la PHA de qualité réactif Thermo Scientific™ Remel™. La phytohémagglutinine (PHA) est un stimulant des lymphocytes universellement efficace et pratique chez de nombreuses espèces animales. La grande popularité de la culture sanguine périphérique comme moyen d’analyse chromosomique dépend largement de cette propriété.
Utilisez la phytohémagglutinine Remel pour stimuler la division mitotique des lymphocytes maintenus dans un système de culture cellulaire et faciliter les études cytogéniques des chromosomes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Phytohémagglutinine (de qualité réactif)
Marquage CE Oui
Type PHA
Comprend 1 flacon de phytohémagglutinine (de qualité réactif)
Quantité 5 ml
Espèces Animale