Learn More
Magle Life Sciences™ Papier médico-légal de détection de l’amylase dans la salive Phadebas™
Tous les produits Magle Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Rouleau de 395 mm x 15 m
Taille : 300 x 195 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Beschreibung
Pre-manufactured papers;
- Are applicable directly from package;
- Include Batch number and Expiry date;
- Are easy to handle and use;
- Have negligible batch variations;
- Give no difference between labs and consequently have higher credibility as evidence material
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x l) | Rouleau de 395 mm x 15 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur