Learn More
Magle Life Sciences™ Phadebas™ Document médico-légal sur la détection de l'amylase salivaire
Code produit 12895552 Tous les produits Magle Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Rouleau de 395 mm x 15 m
Taille : 300 x 195 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12895552 Taille : 300 x 195 mm 12 pièces
12825562 Rouleau de 395 mm x 15 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12895552 Fournisseur Magle Life Sciences™ Code fournisseur 1314
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisés pour les tests de présomption de tâches suspectes. Phadebas™ Le document médico-légal sur la détection de l'amylase salivaire est basé sur Phadebas Comprimés pour le test d'amylase, mais selon une méthode distincte mise au point par les laboratoires de biologie médico-légale.
Papiers préfabriqués ;
  • Sont applicables directement à partir de l'emballage ;
  • Inclure le numéro de lot et la date d'expiration ;
  • Sont faciles à manipuler et à utiliser ;
  • Présentent des variations de lot négligeables ;
  • Ne faire aucune distinction entre les laboratoires et, par conséquent, obtenir une crédibilité accrue en tant que preuve matérielle
Spécification
Dimensions (L x l) Taille : 300 x 195 mm