Learn More
Christeyns™ Savon pour les mains Phago'Derm ASEPT
Code produit 17830265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 000 ml
Quantité:
12 flacons sans air
20 flacons pompes à fixation carrée
25 flacons à pompe
Conditionnement:
10L
12L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
17830265 1 000 ml 12 flacons sans air 12L
17870245 500 ml 20 flacons pompes à fixation carrée 10L
17880245 1 000 ml 25 flacons à pompe 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17830265 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur C65122
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Phago'Derm ASEPT est un savon mousse désinfectant et nettoyant, spécialement formulé pour le lavage hygiénique des mains avant toute procédure aseptique (insertion de cathéters, etc.). et systématiquement avant et après tout contact avec un patient ou un matériau contaminant.
  • Sa formule préserve la douceur de l'épiderme, même en cas de lavages fréquents.
  • Enrichi en glycérine
  • Spécialement formulé pour les secteurs médical, alimentaire et institutionnel
Spécification
Type de produit Jabón de manos espumoso antibacteriano
Couleur Beige clair
Forme Mousse
Quantité 12 flacons sans air
Volume (métrique) 1 000 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGO'DERM ASEPT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol