Learn More
Christeyns™ Savon pur Phago'Derm
Code produit 16873083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
Conditionnement:
12L
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16873083 500 ml 20 pièces
17860245 1 l 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16873083 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 65072
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Phago'Derm Pure est conçu pour le lavage simple des mains et des avant-bras en cas d'utilisation intensive.
  • Convient également pour la toilette des patients et la douche préopératoire.
  • Recommandé pour les peaux sensibles et réactives
  • Bouteille carrée avec pompe intégrée
Spécification
Type de produit Nettoyant pour les mains
Couleur Incolore
Forme Liquide
Quantité 20 flacons
Volume (métrique) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14