Learn More
Christeyns™ Savon pur Phago'Derm
Code produit 17860245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
Conditionnement:
12L
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17860245 1 l 12L
16873083 500 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17860245 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur C65074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25€
    66.23€ / 12L
    Économisez 7.02€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Phago'Derm Pure est conçu pour le lavage simple des mains et des avant-bras en cas d'utilisation intensive.
  • Convient également pour la toilette des patients et la douche préopératoire.
  • Recommandé pour les peaux sensibles et réactives
  • Bouteille carrée avec pompe intégrée
Spécification
Type de produit Gel désinfectant pour les mains
Couleur Incolore
Forme Liquide
Quantité 12 flacons sans air
Volume (métrique) 1 l
compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGO'SANIT
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid, aceticacid, hydrogen peroxide, Alkyl polyglycoside