missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christeyns™ Savon Phago'Derm Sensitive SPS

Code produit 16608482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 000 ml
Quantité:
12 flacons
12 flacons sans air
12 flacons à pompe montés sans air
20 flacons pompes à fixation carrée
Conditionnement:
12 pièces
12L
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité unitSize
16608482 1 000 ml 12 flacons sans air 12 pièces
16618482 500 ml 20 flacons pompes à fixation carrée 20 pièces
17850245 1 000 ml 12 flacons 12L
17810265 1 000 ml 12 flacons à pompe montés sans air 12L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16608482 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur C65084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55€
    67.28€ / 12 pièces
    Économisez 7.27€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le savon Phago'Derm Sensitive SPS est conçu pour un lavage simple des mains et des avant-bras en cas d'utilisation intensive. Elle préserve la barrière protectrice de la peau et procure une sensation de confort.

  • N'assèche pas la peau, même en cas d'utilisation fréquente.
  • Hypoallergénique (formulé pour minimiser les réactions allergiques)
  • Convient pour laver les enfants de moins de 36 mois et les femmes enceintes ou allaitantes.
  • Convient pour la toilette du patient et la douche préopératoire
  • Bonne puissance de nettoyage
  • Facile à rincer
  • Potentiel d'hydratation pendant 30 min.

Spécification

Type de produit Savon pour les mains
Couleur Incolore
Forme Mousse
Quantité 12 flacons sans air
Volume (métrique) 1 000 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.