Learn More
Christeyns™ Savon Phago'Derm Sensitive SPS
Code produit 17810265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 000 ml
Quantité:
12 flacons
12 flacons sans air
12 flacons à pompe montés sans air
20 flacons pompes à fixation carrée
Conditionnement:
12 pièces
12L
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Quantité Conditionnement
17810265 1 000 ml 12 flacons à pompe montés sans air 12L
16618482 500 ml 20 flacons pompes à fixation carrée 20 pièces
17850245 1 000 ml 12 flacons 12L
16608482 1 000 ml 12 flacons sans air 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17810265 Lieferant Christeyns™ Lieferanten-Nr. C65085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    93.16€ / 12L
    Économisez 28.84€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le savon Phago'Derm Sensitive SPS est conçu pour un lavage simple des mains et des avant-bras en cas d'utilisation intensive. Elle préserve la barrière protectrice de la peau et procure une sensation de confort.
  • N'assèche pas la peau, même en cas d'utilisation fréquente.
  • Hypoallergénique (formulé pour minimiser les réactions allergiques)
  • Convient pour laver les enfants de moins de 36 mois et les femmes enceintes ou allaitantes.
  • Convient pour la toilette du patient et la douche préopératoire
  • Bon pouvoir nettoyant.
  • Facile à rincer
  • Potentiel d'hydratation pendant 30 min.
Specifications
Type de produit Savon pour les mains
Couleur Incolore
Forme Mousse
Quantité 12 flacons à pompe montés sans air
Volume (métrique) 1 000 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.