missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Christeyns PHAGO'GEL SPS, flacon pompe de 300 ml

Code produit 17836947
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
300 ml
Conditionnement:
3L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17836947 300 ml 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17836947 Fournisseur Christeyns Code fournisseur SA0135690

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Destiné à la désinfection chirurgicale hygiénique des mains par friction : comme alternative au lavage des mains simple ou hygiénique, en l'absence de point d'eau, lors de contacts successifs, avant tout geste aseptique.

  • Haute tolérance
  • Vitesse d'utilisation
  • Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide
  • Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans parabène

Spécification

Type de produit gel désinfectant pour les mains à base d’alcool
Couleur Transparent
Forme Gel
Dimensions 300 mL
Volume (métrique) 300 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGOGEL Bottle
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.