missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns PHAGO'SOLUTION, flacon de 500 ml
Description
- Activité antimicrobienne en 30 secondes.
- Testé dermatologiquement
- Favorise un niveau élevé de conformité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon désinfectant |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Liquide |
| Dimensions | 500 mL |
| Volume (métrique) | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PHAGO' SOLUTION
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?