Learn More
Christeyns™ Détergent Désinfectant Phago'Spore
Descripción
- Prêt à l’emploi
- Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (actif en 10 min sur C. difficile et en 5 min sur le norovirus)
- Biocide TP02, TP04
- Écologique (substance active : acide peracétique)
- Produit « en contact avec les aliments » (conformément au décret du 8 septembre 1999) s’il est utilisé avec rinçage
- Tête de pulvérisation en mousse dense pour empêcher la formation d'aérosols et protéger l'utilisateur
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Sporicide/désinfectant |
| Color-coded | Non |
| Forme | Líquido transparente |
| pH | 2.1 à 2.3 |
| Scent | Parfum frais |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 6 flacons de dosage montés |
| Dimensions | 750 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PHAGO'SPORE
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?