Learn More
Christeyns™ Détergent Désinfectant Phago'Spore
Descrizione
- Prêt à l’emploi
- Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide (actif en 10 min sur C. difficile et en 5 min sur le norovirus)
- Biocide TP02, TP04
- Écologique (substance active : acide peracétique)
- Produit « en contact avec les aliments » (conformément au décret du 8 septembre 1999) s’il est utilisé avec rinçage
- Tête de pulvérisation en mousse dense pour empêcher la formation d'aérosols et protéger l'utilisateur
Specifica
Specifica
| Type de produit | Sporicide/désinfectant |
| Color-coded | Non |
| Forme | Líquido transparente |
| pH | 2.1 à 2.3 |
| Scent | Parfum frais |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 2 flacons |
| Dimensions | 5 l |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?