Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
Description
- Large spectre antimicrobien dès 30 s
- Contact alimentaire, sans rinçage
- Pas de traces ni de résidus au séchage
- Écocertifié
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alcohol-based Surface Disinfectant |
| Color-coded | No |
| Forme | Clear Liquid |
| pH | Neutre |
| Scent | Parfum frais |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 6 Bottles |
| Dimensions | 750 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- phagospray DASR
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol