Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DM
Code produit 16612734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 l
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16612734 5 l 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16612734 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 60414
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le désinfectant Phago'Spray DM offre une efficacité à large spectre contre le rotavirus en 5 minutes.
  • Nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à haut risque
  • Peut être utilisé en spray sur les murs, les plafonds et les meubles des services de soins et de chirurgie.
  • Peut également être utilisé sur un chiffon à usage unique pour la désinfection rapide de petits meubles, de chariots, des surfaces extérieures d'appareils médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du patient.
  • Prête à l’emploi
  • Comprend une buse à deux positions (pictogrammes de pulvérisation et d'arrêt)
  • Pour une utilisation en mousse ou en spray
Spécification
Type de produit Nettoyant désinfectant
Color-coded Non
Forme Liquide transparent
pH Neutre
Scent Original
Stérilité Non stériles
Quantité 2 canettes
Dimensions 5 L
Volume (métrique) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • phago'spray DM
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,