Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Code produit 17850265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 l
5 l
20 l
Conditionnement:
10L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17850265 20 l 20L
17820255 1 l 4L
17860265 5 l 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17850265 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur C60425
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Phago'Surf 2D est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, des surfaces et des matériaux dans les environnements à haut risque.
  • Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur les virus)
  • Nécessite un rinçage des surfaces susceptibles d'entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément au décret du 8 septembre 1999).
  • Produit biocide enregistré dans les TP2, TP3 et TP4
  • Séchage rapide, sans traces
  • Sans parfum
  • Produit destiné au contact alimentaire
Spécification
Type de produit Détergent désinfectant
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
pH Neutre
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Quantité 1 Can
Dimensions 20 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGOSURF 2D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury