Learn More
Christeyns Phago'Surf 2D
Code produit 17824977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17824977 20 ml 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17824977 Fournisseur Christeyns Code fournisseur P60424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.66€
    160.62€ / 250 pièces
    Économisez 75.04€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Phago'Surf 2D est un liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, des surfaces et des équipements dans les environnements à risque.
  • Nettoyant efficace et désinfectant à large spectre (bactéricide, levuricide, fongicide, tuberculocide et actif sur les virus). Nécessite un rinçage des surfaces susceptibles d’entrer en contact direct avec les denrées alimentaires (conformément au décret du 8 septembre 1999).
  • Un produit biocide enregistré dans les catégories PT2, PT3 et PT4.
  • Aspect : liquide clair
  • Couleur : incolore à jaune
  • pH à 20 °C (produit pur) : 9,1 ± 0,3
  • pH à 20 °C (produit dilué à 0,25 % d'eau du réseau) : environ 8,0 Densité : 1,054 ± 0,005
Substances actives :
  • Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n° : 7173-51-5) : 3,5 % mm
  • N-(3-aminopropyl) - N-dodécylpropane - 1,3 - diamine (N° CAS : 2372-82-9) : 5,5% mm
  • Autres composants : tensioactifs non ioniques à moins de 5 %
Spécification
Type de produit Détergent
Color-coded Non
Forme Liquide clair
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune, blanc
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
Inflammable Sexe
Quantité 250
Volume (métrique) 20 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGO'SURF 2D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Chlorure dedidécyldiméthylammonium, Ethoxylated Lau