missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns™ Phago'Surf 2D RTU
Description
- Désinfectant à large spectre
- Séchage rapide, sans traces Sans parfum
- Produit contact alimentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spray désinfectant pour surfaces |
| Color-coded | No |
| Forme | Vaporisateur de liquide |
| pH | Neutre |
| Scent | Unscented |
| Stérilité | Non stériles |
| Quantité | 6 Mounted Spray Bottles |
| Dimensions | 750 ml |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?