Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Code produit 17840265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17840265 Blanc 2000 pièces
16471271 Bleu -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17840265 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 460372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
DASR PHAGO’WIPES peut être utilisé pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du patient.
  • Prêt à l'emploi
  • Large spectre de désinfection
  • Produit d'imprégnation écocertifié
  • Compatibilité alimentaire
Spécification
Type de produit Lingette désinfectante
Longueur (impériale) 6.7 in.
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 4.7 in.
Largeur (métrique) 12 cm
Matériau Plastic
Couleur Blanc
Quantité d’emballage 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Identifiant produit
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol