Learn More
Christeyns™ Phago'Wipes Spores Wipes
Code produit 17156464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs.
Conditionnement:
600 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
17156464 100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs. 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17156464 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 60012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Phago'wipes Spore sont des lingettes détergentes désinfectantes pour toutes les surfaces, y compris les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs (table d'opération, scialytique, moniteurs, câbles et connecteurs, stéthoscopes, marteaux réflexes, tensiomètres).
  • Prêt à l'emploi
  • Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide
  • Respecter l'environnement
  • Substance active : acide peracétique
  • Produit contact alimentaire
Spécification
Type de produit Sanitizing Wipes
Longueur (impériale) 6.7 in.
Longueur (métrique) 17 cm
Largeur (impériale) 4.7 in.
Largeur (métrique) 12 cm
Matériau Plastic
Quantité d’emballage 100 Wipes/Pk., 6 Pk./Cs.
compliance-icons
Identifiant produit
  • PHAGO'SPORE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, propan-2-ol