Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Description
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
- Colore l’actine F de façon sélective
- Performances de fluorescence exceptionnelles
- Excitation / Émission : 495 / 518 nm
- Performances supérieures au marquage par anticorps
- Optimale pour les échantillons fixés ou perméabilisés
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 495⁄518 |
| Type de colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with FITC/GFP filter sets |
| Quantité | 300 Units |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Type de produit | Phalloïdine |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Alexa Fluor 488 phalloidin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Alexa Fluor 488 Phalloidin