Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Description
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
• Coloration sélective de l’actine F
• Des performances exceptionnelles de fluorescence
• Excitation / émission : 405 / 450 nm Compatible avec l’ensemble de filtres DAPI standard ou le laser d’excitation violet / 405 nm.
• Performances supérieures à la coloration par anticorps
• Optimal pour les échantillons fixes et perméabilisés
Obtenez de meilleurs résultats pour vos études de coloration à l’actine
La phalloïdine est un peptide bi-cyclique qui appartient à une famille de toxines extraites du chapeau du champignon mortel Amanita phalloïdine et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour le marquage sélectif de l’actine F. La phalloïdine à marquage fluorescent présente plusieurs avantages par rapport aux anticorps pour le marquage de l’actine, notamment des propriétés de liaison pratiquement identiques avec l’actine de différentes espèces de plantes et d’animaux et une liaison non spécifique faible. La phalloïdine se lie à l’actine F avec une sélectivité élevée ; Alexa Fluor™ Plus 405 offre une fluorescence violette d’une brillance et d’une photostabilité inégalées.
Utilisable pour de nombreuses applications
La phalloïdine Alexa Fluor™ Plus 405 peut être utilisée pour visualiser et analyser quantitativement l’actine F dans des coupes de tissus, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules. Sa coloration est entièrement compatible avec d’autres colorants fluorescents utilisés dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux Qdot et d’autres conjugués Alexa Fluor™, dont les anticorps secondaires.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | 1 flacon suffisant pour 300 unités/lames Conserver à ≤-20°C dès réception À l’état desséché et à l’abri de la lumière Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 1 an. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 405/450 |
| Type de colorant | Alexa Fluor™ Plus 405 |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with DAPI/BFP filter sets |
| Quantité | 1 Vial |
| Gamme de produits | Alexa Fluor™ Plus |
| Conditions d’expédition | Qualifié pour la glace ambiante ou humide. |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Type de produit | Phalloïdine |
| Show More |