Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Code produit 16400815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Aucun
Bleu
Jaune
Orange
Proche infrarouge
Rouge
Rouge foncé
Rouge orangé
Rouge-orange
Vert
Violet
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
346⁄442
405/450
495⁄518
496⁄516
496⁄520
531⁄554
540⁄565
555/565 nm
555⁄565
556⁄570
558⁄569
578⁄600
581⁄609
591⁄608
633⁄647
650/668 nm
663⁄690
679⁄702
758/784
Aucun
Type de colorant:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotine-XX
FITC (fluorescéine)
Oregon Green™ 488
Palloïdine (non étiquetée)
TRITC (isothiocyanate de tétraméthylrhodamine)
Texas Red™
Conditionnement:
1 pièce
1mg
300 pièces
300 unités
50µg
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Gamme de longueur d’onde d’excitation Type de colorant Conditionnement
16400815 Rouge foncé 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 300 pièces
10174712 Bleu 346⁄442 Alexa Fluor™ 350 1 pièce
15932941 Violet 405/450 Alexa Fluor™ Plus 405 1 pièce
10125092 Vert 495⁄518 Alexa Fluor™ 488 300 unités
10730355 Vert 496⁄520 Oregon Green™ 488 1 pièce
10615963 Vert 496⁄516 FITC (fluorescéine) 1 pièce
10184712 Jaune 531⁄554 Alexa Fluor™ 532 1 pièce
10063052 Rouge-orange 540⁄565 TRITC (isothiocyanate de tétraméthylrhodamine) 300 unités
10634053 Orange 556⁄570 Alexa Fluor™ 546 1 pièce
10389132 Orange 555⁄565 Alexa Fluor™ 555 1 pièce
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 50µg
10643853 Rouge 558⁄569 BODIPY™ 1 pièce
10135092 Rouge orangé 578⁄600 Alexa Fluor™ 568 1 pièce
10751144 Rouge 581⁄609 Alexa Fluor™ 594 1 pièce
10164852 Rouge 591⁄608 Texas Red™ 1 pièce
10124892 Rouge foncé 633⁄647 Alexa Fluor™ 635 -
10402322 Proche infrarouge 663⁄690 Alexa Fluor™ 660 1 pièce
10656163 Proche infrarouge 679⁄702 Alexa Fluor™ 680 1 pièce
16316512 Proche infrarouge 758/784 Alexa Fluor™ Plus 750 1 pièce
10125002 Aucun Aucun Biotine-XX 1 pièce
10718853 Aucun Aucun Palloïdine (non étiquetée) 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 16400815 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    553.65€ / 1 pièces
    Économisez 56.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Achieve precise and reliable F-actin staining with fluorescent and biotinylated phalloidins. Phalloidin conjugates are widely used in imaging applications to selectively label F-actin in a variety of sample types including fixed and permeabilized cells, tissue sections, and cell-free experiments.
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
Pour une sensibilité et une spécificité optimales, la phalloïdine Alexa Fluor Plus 647 est synthétisée afin de maximiser les unités de la phalloïdine Alexa Fluor Plus 647 par longueur d’actine F.
• Coloration sélective de l’actine F avec 2–3 fois plus de sensibilité que la phalloïdine Alexa Fluor 647
• Des performances de fluorescence exceptionnelles pour des images de cytosquelette d’actine précises
• Excitation / émission : 650/668 nm. Compatible avec les paramètres laser ou l’ensemble de filtres Cy5 / Deep Red / Far Red standard
• Plus sensible et spécifique que la coloration des anticorps contre l’actine
• Optimal pour les échantillons fixes et perméabilisés
Permet d’obtenir de meilleurs résultats lors de vos études de coloration à l’actine
La phalloïdine est un peptide bi-cyclique qui appartient à une famille de toxines extraites du chapeau du champignon mortel Amanita phalloïdine et est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour le marquage sélectif de l’actine F. La phalloïdine à marquage fluorescent a plusieurs avantages sur les anticorps pour le marquage de l’actine, notamment des propriétés de liaison pratiquement identiques avec l’actine de différentes espèces de plantes et d’animaux et une liaison non spécifique faible. La phalloïdine se lie à l’actine F avec une sélectivité élevée tandis que le colorant Alexa Fluor Plus 647 offre une fluorescence Cy5/rouge lointain d’une brillance et d’une photostabilité inégalées.
Utilisable pour de nombreuses applications
Le colorant Alexa Fluor Plus 647 peut être utilisé pour visualiser et analyser quantitativement l’actine F dans des coupes de tissus, des cultures cellulaires ou des préparations sans cellules. Sa coloration est entièrement compatible avec d’autres colorants fluorescents utilisés dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux Qdot et d’autres conjugués Alexa Fluor, dont les anticorps secondaires.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge foncé
Contenu et stockage Contient 1 flacon avec suffisamment de matériau pour 300 unités / lames
Conserver à ≤-20°C dès réception. Dessécher et protéger de la lumière.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 1 an.
)
Gamme de longueur d’onde d’excitation 650/668 nm
Type de colorant Alexa Fluor Plus 647
À utiliser avec (équipement) Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible Cy5 filter set
Quantité 1 Ea.
Gamme de produits Alexa Fluor
Conditions d’expédition Qualified for Ambient or Wet Ice
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Type de produit Phalloïdine
Sub Cellular Localization Actine