Learn More
Invitrogen™ Phalloidin Labeling Probes
Description
Fluorescent and biotinylated phalloidins are water soluble and bind to filamentous actin (F-actin) with nanomolar affinity, making them convenient probes for labeling, identifying, and quantifying F-actin in cryopreserved tissue sections, fixed and permeabilized cells, and cell-free experiments. Phalloidin conjugates bind similarly to actin from various species, including plants and animals, enabling staining of the cytoskeleton in a wide range of samples.
- La phalloïdine Alexa Fluor Plus 555 est une sonde d’actine filamenteuse (actine F) de haute affinité (phalloïdine) conjuguée à notre colorant lumineux et photostable Alexa Fluor Plus 555 à fluorescence orange / TRITC. Pour une sensibilité et une spécificité optimales, la phalloïdine Alexa Fluor Plus 555 est synthétisée afin de maximiser les unités de la phalloïdine Alexa Fluor Plus 555 par longueur d’actine F.
- Colore sélectivement l’actine F avec 3–4 fois la sensibilité de la phalloïdine Alexa Fluor 555
- Performances de fluorescence exceptionnelles pour des images nettes de cytosquelette d’actine
- Excitation/Emission : 555/565 nm. Compatible avec l’ensemble de filtres standard TRITC/RFP ou les paramètres laser
- Plus sensible et spécifique que la coloration des anticorps contre l’actine
- Optimal pour les échantillons fixes ou perméabilisés
- La phalloïdine est un peptide bicyclique, qui appartient à une famille de toxines provenant du champignon mortel “oronge verte”Amanita phalloïdes. Elle est couramment utilisée dans les applications d’imagerie pour le marquage sélectif de l’actine F. La phalloïdine à marquage fluorescent a plusieurs avantages sur les anticorps pour le marquage de l’actine, notamment des propriétés de liaison pratiquement identiques avec l’actine de différentes espèces de plantes et d’animaux et une liaison non spécifique faible. La phalloïdine se lie à l’actine F avec une sélectivité élevée, et le colorant Alexa Fluor Plus 555 confère une fluorescence orange/TRITC d’une brillance et d’une photostabilité inégalées.
- La phalloïdine Alexa Fluor 555 peut être utilisée pour visualiser et quantifier l’actine F dans des sections de tissu, dans les cultures cellulaires ou dans les préparations sans cellules. Sa coloration est entièrement compatible avec d’autres colorants fluorescents utilisés dans les analyses cellulaires, y compris les protéines fluorescentes, les nanocristaux Qdot et d’autres conjugués Alexa Fluor, dont les anticorps secondaires.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon avec suffisamment de matériau pour 300 unités / lames. Conserver à ≤–20°C dès réception Dessécher et protéger de la lumière. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 1 an. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 555/565 nm |
| Type de colorant | Alexa Fluor Plus 555 |
| À utiliser avec (équipement) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, Confocal Microscope, Compatible with TRITC/RFP filter set |
| Quantité | 1 Ea. |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Conditions d’expédition | Qualified for Ambient or Wet Ice |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Type de produit | Phalloïdine |
| Afficher plus |