Learn More
Proteintech Phantom Dye Violet 510 Viability Dye
Phantom Dye Violet 510 is a fixable viability dye which reacts with protein amine groups in both dead and live cells.
Marque: Proteintech PD00005-100TESTS
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Due to the compromised cell membrane in dead cells the dye can bind to many more proteins inside the cell, resulting in much higher fluorescence and easy differentiation of Live/Dead cells.
- Phantom Dye Violet 510 is a water soluble violet fluorescent dye excited by the Violet laser (405 nm), emitting at 510 nm, making it an excellent addition to your multicolor panel.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?