Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage PHARM-TROL™
Code produit 11878273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,0 ± 0,2 μm
15 μm
Quantité:
20 bouteilles de 25 ml
6 bouteilles de 25 ml
Conditionnement:
1 pièce
150mL
20 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
11878273 15,0 ± 0,2 μm 6 bouteilles de 25 ml 6 pièces
11868273 15 μm 20 bouteilles de 25 ml 20 pièces
11533293 15,0 ± 0,2 μm 6 bouteilles de 25 ml 1 pièce
15265717 15,0 ± 0,2 μm 6 bouteilles de 25 ml 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11878273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CSPK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Documente la reproductibilité d’un comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance.
Documente la reproductibilité d’un comptage de particules en permettant l’enregistrement en continu de sa performance avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ PHARM-TROL™. Ces étalons de précision prêts à l’emploi sont conçus pour une utilisation normale dans le comptage des particules liquides pour l’USP <788> et <789> la vérification. Les données sont documentées pour des audits internes ou de clients en utilisant une suspension de microsphères conforme au NIST™ avec une concentration connue.
Caractéristiques :
  • Contient des dimensions standard conformes à la traçabilité NIST™, accompagnées d’un comptage des particules mesurées
  • Développées pour les fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de solutions ophtalmiques recherchant une vérification temporaire des normes USP <788> et <789> (matières particulaires dans les injections et les solutions ophtalmiques)
  • Les diamètres de particules sont conformes aux mesures standard du National Institute of Standards and Technology.
  • Préparées avec la même rigueur que le standard de référence du comptage USP, fournissant des données de contrôles de processus destinées à la cohérence du comptage des particules et à la vérification de l’étalonnage de la taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Contient des traces de surfactant pour inhiber l‘agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 3800 particules/ml ± 15 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Description Utilisé par des fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de gouttes ophtalmiques qui cherchent une vérification intermédiaire de l‘USP <788> et <789>.
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Test de conformité USP
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Densité des particules 1,05 g/cm3
Quantité 6 bouteilles de 25 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3 %
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 12 mois
Diamètre (métrique) 15,0 ± 0,2 μm