Learn More
Applied Biosystems™ Plaques à 96 puits profonds Pharma KingFisher™ Flex
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
La configuration à puits profonds diffère de la configuration standard car le volume d’entrée d’échantillon est de 100 à 1 000 µl par puits, contre 20–200 µl pour la configuration standard.
Optimisez les performances grâce aux consommables pour systèmes KingFisher Flex spécifiquement conçus pour une utilisation avec ces instruments. Les plastiques jetables KingFisher Flex (peignes à pointes et microplaques) sont fabriqués en polypropylène et conviennent parfaitement au traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Leur conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
Specifications
Specifications
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Contenu et stockage | Plaques à 50 puits profonds, plaques à 96 puits |
| Conditionnement | 50 plaques |
| Gamme de produits | KingFisher Flex |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Flex |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Quantité | 50 plates |
| Show More |