Learn More
Kirsch Philipp™ Réfrigérateur pharmaceutique
Code produit 10630615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacity (Metric) Freezer:
460 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacity (Metric) Freezer Conditionnement
10630615 460 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10630615 Fournisseur Kirsch Philipp™ Code fournisseur 10589
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Includes
Dix tablettes réglables en hauteur
Stockage pour produits réfrigérés sensibles.
  • Séparation individuelle des tiroirs avec séparateurs en longueur et en croix réglables
  • Refroidissement par air recyclé
  • Plaques de ventilation optimisées pour minimiser les différences de température intérieure
  • Dégivrage automatique
  • Évaporation de l'eau de fonte
  • Affichage LED de la température facile à lire
  • Panneau de commande facilement accessible avec interrupteur à clé
  • Température contrôlée par microprocesseur
  • Régulation de la décongélation pour une stabilité thermique maximale
  • Mémorisation des températures minimales et maximales
  • Dispositif de sécurité pour prévenir le gel
  • Alarme optique et acoustique, y compris alarme de panne de courant
  • Contact libre potentiel pour la transmission d'alarme
  • Interface RS-485
  • Compresseur à faible bruit
Spécification
Capacity (Metric) Freezer 460 ml
Plage de températures (réfrigérateur) 2 °C à 20 °C
Capacité (métrique) d’étagère 24 kg
À utiliser avec (application) Stockage des produits pharmaceutiques
Dimensions (P x l x H) intérieures 57 x 60 x 128 cm
Consommation d’énergie 140 kW/24 heures
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 50 - 60 Hz 180 w
Poids (métrique) 143 kg (brut)