Learn More
Esculape Laboratoire™ Armoires à pharmacie
Code produit 11718423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Armoire à pharmacie - Remplie
Armoire à pharmacie - Vide
Hauteur (métrique):
14 cm
20 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11718423 Armoire à pharmacie - Vide 14 cm 1 pièce
11738423 Armoire à pharmacie - Remplie 20 cm 1 pièce
11708423 Armoire à pharmacie - Remplie 14 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11718423 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 7110104
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Profondeur (métrique) 45 cm
À utiliser avec (application) Pour accueillir tous les équipements de premiers secours, bureaux, ateliers et laboratoires
Longueur (métrique) 30 cm
Type de produit Armoire à pharmacie - Vide
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 14 cm