Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration avec support
Code produit 17332179
Change view
Click to view available options
Options de configuration:
Absence de ventilateur
Ventilateur
Type de bouchon:
Prise R.U.
Prise Schuko
Prise de type D (ancienne prise britannique)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Options de configuration Type de bouchon unitSize
17332179 Absence de ventilateur Prise de type D (ancienne prise britannique) 1 pièce
17372179 Absence de ventilateur Prise Schuko 1 pièce
17312189 Absence de ventilateur Prise R.U. 1 pièce
17362179 Ventilateur Prise Schuko 1 pièce
17302189 Ventilateur Prise R.U. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17332179 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 45100013
Cette hotte d’aspiration avec support est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement au travail avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
  • Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
  • Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
  • Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
  • Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Options de configuration Absence de ventilateur
Dimensions (L x l x H) 640 x 900 x 1350 mm
Comprend Milieux de culture
Type de bouchon Prise de type D (ancienne prise britannique)
Tension 230 V
Poids (métrique) 115 kg