Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu
Description
- Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
- Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
- Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
- Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Spécification
| Options de configuration | Absence de ventilateur |
| Dimensions (L x l x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
| Type de bouchon | Prise Schuko |
| Tension | 230 V |
| Poids (métrique) | 115 kg |