Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PharmaFluor™
Code produit 30178477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Conditionnement:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
30178477 1,6 mm 3,2 mm 15m
30178485 6,4 mm 9,5 mm 15m
30178501 9,5 mm 12,7 mm 15m
30178465 3,2 mm 6,4 mm 15m
30178461 4 mm 6,4 mm 15m
30178467 4,8 mm 7,9 mm 15m
30178478 7,9 mm 9,5 mm 15m
30178460 4,8 mm 6,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30178477 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur PHFE6012503150
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PharmaFluor™ Les tubes sont en fluoropolymère inerte, conçus pour les applications biopharmaceutiques et de laboratoire. Elle offre une faible absorption, une pureté élevée et une large plage de températures. Résistant aux produits chimiques et stérilisable, il garantit l'intégrité et la fiabilité des fluides dans des environnements exigeants.
  • PharmaFluor™ Il s'agit d'un tube en fluoropolymère extrêmement inerte conçu pour répondre aux exigences des applications biopharmaceutiques, pharmaceutiques et de laboratoire.
  • Ses caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles permettent une utilisation sur une large plage de températures allant °de -100 °F (-73 °C) à 400 °F (203 °C).
  • Résiste à l'absorption et à l'adsorption des fluides, minimisant ainsi le risque d'altération des fluides dans les applications de bioprocédés à usage unique ou répété.
  • Pratiquement insensible aux désinfectants et nettoyants chimiques, ce qui permet un nettoyage répété sans en diminuer la durée de vie.
  • Répond aux exigences de USP Classe VI et/ou USP et/ou ISO 10993-5.
  • Chimiquement inerte, garantissant des performances sûres et fiables dans les applications critiques.
  • Caractéristiques d'ultra-pureté et de sorption extrêmement faibles. Idéal pour préserver l'intégrité des fluides.
  • Entièrement stérilisable par autoclave ou gaz, permettant des processus de nettoyage rigoureux.
  • Constitue une excellente barrière à très faible perméabilité, améliorant ainsi la fiabilité du procédé.
  • Idéal pour les systèmes de remplissage et de distribution stériles, la production d'insuline, les équipements de diagnostic et l'utilisation générale en laboratoire.
  • Convient au transport de cultures cellulaires et tissulaires ainsi qu'aux équipements d'analyse et de traitement dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et de l'environnement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,063 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau FEP
Diamètre (impériale) externe 0,125 in
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Stérilité Non stérile
Couleur Translucide
Dureté 55 (Shore D)
Type de produit Tubulures