Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PharmaFluor™
Description
- PharmaFluor™ Il s'agit d'un tube en fluoropolymère extrêmement inerte conçu pour répondre aux exigences des applications biopharmaceutiques, pharmaceutiques et de laboratoire.
- Ses caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles permettent une utilisation sur une large plage de températures allant °de -100 °F (-73 °C) à 400 °F (203 °C).
- Résiste à l'absorption et à l'adsorption des fluides, minimisant ainsi le risque d'altération des fluides dans les applications de bioprocédés à usage unique ou répété.
- Pratiquement insensible aux désinfectants et nettoyants chimiques, ce qui permet un nettoyage répété sans en diminuer la durée de vie.
- Répond aux exigences de USP Classe VI et/ou USP et/ou ISO 10993-5.
- Chimiquement inerte, garantissant des performances sûres et fiables dans les applications critiques.
- Caractéristiques d'ultra-pureté et de sorption extrêmement faibles. Idéal pour préserver l'intégrité des fluides.
- Entièrement stérilisable par autoclave ou gaz, permettant des processus de nettoyage rigoureux.
- Constitue une excellente barrière à très faible perméabilité, améliorant ainsi la fiabilité du procédé.
- Idéal pour les systèmes de remplissage et de distribution stériles, la production d'insuline, les équipements de diagnostic et l'utilisation générale en laboratoire.
- Convient au transport de cultures cellulaires et tissulaires ainsi qu'aux équipements d'analyse et de traitement dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie et de l'environnement.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) interne | 9,5 mm |
| Matériau | FEP |
| Diamètre (impériale) externe | 0,500 po |
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |