Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en caoutchouc et en silicone
- PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing
PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing
Code produit 16683334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,36 mm
3,18 mm
3,96 mm
4,75 mm
6,35 mm
7,92 mm
9,53 mm
12,70 mm
14,27 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
5,54 mm
6,35 mm
7,14 mm
7,92 mm
8,71 mm
9,53 mm
10,31 mm
11,10 mm
12,70 mm
14,27 mm
14,28 mm
15,88 mm
17,45 mm
19,05 mm
22,23 mm
25,4 mm
28,58 mm
31,75 mm
34,93 mm
Taille de la tubulure:
ASTC093-2A50
ASTC1000-4A50
ASTC1000-5A50
ASTC125-2A50
ASTC125-3A50
ASTC125-4A50
ASTC156-2A50
ASTC156-3A50
ASTC156-4A50
ASTC187-2A50
ASTC187-3A50
ASTC187-4A50
ASTC250-2A50
ASTC250-3A50
ASTC250-4A50
ASTC250-5A50
ASTC312-3A50
ASTC312-4A50
ASTC375-2A50
ASTC375-3A50
ASTC375-4A50
ASTC375-5A50
ASTC500-2A50
ASTC500-3A50
ASTC500-4A50
ASTC500-5A50
ASTC562-3A50
ASTC625-4A50
ASTC750-4A50
ASTC750-5A50
ASTC750-6A50
ASTC875-4A50
ASTC875-5A50
33 product options available for selection
| Code produit | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Taille de la tubulure |
|---|---|---|---|
| 16683334 | 2,36 mm | 5,54 mm | ASTC093-2A50 |
| 16603324 | 3,18 mm | 6,35 mm | ASTC125-2A50 |
| 16693334 | 3,18 mm | 7,92 mm | ASTC125-3A50 |
| 16643334 | 3,18 mm | 9,53 mm | ASTC125-4A50 |
| 16653324 | 3,96 mm | 7,14 mm | ASTC156-2A50 |
| 16603344 | 3,96 mm | 8,71 mm | ASTC156-3A50 |
| 16613344 | 3,96 mm | 10,31 mm | ASTC156-4A50 |
| 16623344 | 4,75 mm | 7,92 mm | ASTC187-2A50 |
| 16673324 | 4,75 mm | 9,53 mm | ASTC187-3A50 |
| 16613324 | 4,75 mm | 11,10 mm | ASTC187-4A50 |
| 16633344 | 6,35 mm | 9,53 mm | ASTC250-2A50 |
| 16633324 | 6,35 mm | 11,10 mm | ASTC250-3A50 |
| 16613334 | 6,35 mm | 12,70 mm | ASTC250-4A50 |
| 16643344 | 6,35 mm | 15,88 mm | ASTC250-5A50 |
| 16623324 | 7,92 mm | 12,70 mm | ASTC312-3A50 |
| 16663344 | 7,92 mm | 14,28 mm | ASTC312-4A50 |
| 16673344 | 9,53 mm | 12,70 mm | ASTC375-2A50 |
| 16633334 | 9,53 mm | 14,27 mm | ASTC375-3A50 |
| 16643314 | 9,53 mm | 15,88 mm | ASTC375-4A50 |
| 16673334 | 9,53 mm | 19,05 mm | ASTC375-5A50 |
| 16683344 | 12,70 mm | 15,88 mm | ASTC500-2A50 |
| 16693344 | 12,70 mm | 17,45 mm | ASTC500-3A50 |
| 16633314 | 12,70 mm | 19,05 mm | ASTC500-4A50 |
| 16603354 | 12,70 mm | 22,23 mm | ASTC500-5A50 |
| 16613354 | 14,27 mm | 19,05 mm | ASTC562-3A50 |
| 16623354 | 15,88 mm | 22,23 mm | ASTC625-4A50 |
| 16663354 | 19,05 mm | 25,4 mm | ASTC750-4A50 |
| 16673354 | 19,05 mm | 28,58 mm | ASTC750-5A50 |
| 16683354 | 19,05 mm | 31,75 mm | ASTC750-6A50 |
| 16633354 | 22,23 mm | 28,58 mm | ASTC875-4A50 |
| 16643354 | 22,23 mm | 31,75 mm | ASTC875-5A50 |
| 16653354 | 25,4 mm | 31,75 mm | ASTC1000-4A50 |
| 16643324 | 25,4 mm | 34,93 mm | ASTC1000-5A50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16683334
Fournisseur
PharmaFocus™
Code fournisseur
49464653
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Designed to meet a wide range of performance requirements in pharmaceutical applications
- Ideal for demanding fluid transfer processes and laboratory use
- These products have been specifically formulated for use with sensitive media found in pharmaceutical and biotech processing
- All PharmaFocus™ Premium tubing includes material certification and lot traceability
- Typical hardness: 50 Shore A
- The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTC), USP Class VI (ASTC), ISO 10993 (ASTC), EP 3.1.9 (ASTC), USP 85, 87, 88, 661, 788 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 2,36 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 5,54 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| À utiliser avec | PharmaFocus™ Premium Silicone Tubing for Demanding Ultra-Pure Fluid Transfer Processes Laboratory Use, Filling Operations and Pump Applications |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -30°C |
| Quantité d’emballage | 15 m |
| Stérilité | Non stérile |
| Taille de la tubulure | ASTC093-2A50 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
| Type de produit | Tubing |
| Afficher plus Afficher moins |