Description
pulliCopolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine/liliFormez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques/liliDisponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique/liliDe larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide/liliLes plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolores à légèrement jaune |
| Plage de pH | 5 à 8 |
| Forme | Liquide |
| Formule | Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine |
| À utiliser avec (application) | IEF |
| Quantité | 25 ml |
| Conditions de stockage | 2° jusqu'à 8 °C |
| Type de produit | Pharmalyte Ampholyte porteur |
| À utiliser avec (équipement) | PhastSystem Unité d'électrophorèse automatisée |