Learn More
Cytiva Ampholytes support Pharmalyte™
Product Code. 10575545 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Plage de pH:
2,5 à 5
3 à 10
4 à 6,5
4.2 à 4.9
5 à 8
6.7 à 7.7
8 à 10,5
Unit Size:
1 pièce
25mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plage de pH unitSize
10575545 3 à 10 25mL
10106154 5 à 8 25mL
10350365 4 à 6,5 25mL
10259004 2,5 à 5 25mL
10469724 4.2 à 4.9 1 pièce
10126554 6.7 à 7.7 1 pièce
10278574 8 à 10,5 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10575545 Supplier Cytiva Supplier No. 17045601
Edge
This item is not returnable. View return policy
Utilisation pour focalisation isoélectrique. Les ampholytes porteuses Cytiva Pharmalyte™ préparées par la co-polymérisation de glycine, glycylglycine, amines et épichlorhydrine, sont disponibles en cinq intervalles de pH à large gamme et quatre inte
pulliCopolymères de la glycine, de la glycylglycine, des amines et de l’épichlorhydrine/liliFormez des gradients de pH linéaires extrêmement stables sous l’influence des champs électriques/liliDisponibles dans des gammes de pH étroites et larges pour s’adapter à une application spécifique/liliDe larges plages peuvent être utilisées directement pour les gels d’agarose, d’Ultrodex ou de polyacrylamide/liliLes plages étroites offrent une haute résolution pour les applications dédiées utilisant des gels de polyacrylamide/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Incolores à légèrement jaune
Plage de pH 3 à 10
Forme Liquide
Formule Copolymérisation de la glycine, la glycylglycine, des amines et de l’épichlorohydrine
À utiliser avec (application) IEF
Quantité 25 ml
Conditions de stockage 2° jusqu'à 8 °C
Type de produit Pharmalyte Ampholyte porteur
À utiliser avec (équipement) PhastSystem Unité d'électrophorèse automatisée