Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure biocompatible BPT PharMed™
Description
- Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
- Faible spallation de particules
- Peuvent être autoclavés à répétition
- Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
- Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
- Fabrication de produits de test de diagnostic
- Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
- Fabrication de vaccins
- Chaînes de fabrication des bioréacteurs
- Filtration et fermentation de la production
- Garniture stérile
- Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,06 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | PharMed BPT |
| Diamètre (impériale) externe | 0,13 in |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| Longueur totale (impériale) | 24.6 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 7,5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Afficher plus |