Learn More
Masterflex™ Tubulure d’extension BPT PharMed™
Product Code. 11755778
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,3 mm
1,52 mm
1,85 mm
2,29 mm
Taille de la tubulure:
32
36
40
44
Unit Size:
30m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) interne Taille de la tubulure unitSize
11755778 1,3 mm 32 30m
11997935 1,52 mm 36 30m
11765778 1,85 mm 40 -
11947935 2,29 mm 44 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11755778 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9580932
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure d’extension BPT PharMed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de contrôle et de surveillance de fermentation, séparation, purification et procédés.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Specifications
Certifications/Conformité USP, FDA, certification de la résine (pharmacopée européenne), NSFndash;51, sans DEHP, sans phtalate, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,3 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 30,48 m
À utiliser avec Tubulure MHLL
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Taille de la tubulure 32
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C