Learn More
Masterflex™ Tubulure d’extension BPT PharMed™
Code produit 11997935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,3 mm
1,52 mm
1,85 mm
2,29 mm
Taille de la tubulure:
32
36
40
44
Packungsgröße:
30m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (métrique) interne Taille de la tubulure unitSize
11997935 1,52 mm 36 30m
11755778 1,3 mm 32 30m
11765778 1,85 mm 40 -
11947935 2,29 mm 44 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11997935 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9580936
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure d’extension BPT PharMed™ Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de contrôle et de surveillance de fermentation, séparation, purification et procédés.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spezifikation
Certifications/Conformité USP, FDA, certification de la résine (pharmacopée européenne), NSF–51, sans DEHP, sans phtalate, RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,52 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (métrique) 30,48 m
À utiliser avec Tubulure MHLL
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Taille de la tubulure 36
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.