Learn More
Masterflex™ Tuyaux PharMed™ BPT
Code produit 15134663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
Conditionnement:
25ft
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
15134663 4,8 mm 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15134663 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9688008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. Les tuyaux en BPT Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed™ sont moins perméables aux gaz et aux vapeurs que les tuyaux en silicone et sont parfaits pour les systèmes de fermentation, de séparation, de purification et de surveillance et de contrôle des procédés.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
Certifications/Conformité Conformité FDA (21 CFR 177.2600), NSF (norme 51), USP 23 Classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Diamètre (métrique) externe 8,0 mm
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Produits pharmaceutiques, biotechnologie, transfert de cultures cellulaires, de cellules ou de milieu lichtempfind
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Opaque
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C