Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure PharMed™ BPT
Code produit p-8003254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Conditionnement:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10184234 1,6 mm 4,8 mm 7.50m
11975394 3,2 mm 6,4 mm 7.50m
10613285 6,4 mm 9,6 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10184234 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur R650226BPT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La tubulure PharMed™ BPT est biocompatible avec les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR 177.2600), NSF (norme 51), Norme USP 23 Classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,06 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau PharMed BPT
Diamètre (impériale) externe 0,19 in
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Produits pharmaceutiques, biotechnologie, transfert de cultures cellulaires, de cellules ou de milieu lichtempfind
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Stérilité Stérile
Couleur Opaque
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubing