Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes à 2 arrêts PharMed™ BPT L/S™
Code produit 11876743 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
14
16
25
35
Conditionnement:
4 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11876743 25 8 pièces
11845611 14 8 pièces
11855611 16 8 pièces
11856683 35 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11876743 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9611425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    109.09€ / 8 pièces
    Économisez 1.91€
    1% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Protégez vos échantillons sensibles à la lumière
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
  • Non toxique, non hémolytique, très faible perméabilité, résiste aux acides, aux bases et aux agents oxydants ; thermoscellable, liable, formable
  • À utiliser avec les têtes de pompe multicanaux Masterflex™.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (impériale) 1,25 ft
Longueur totale (métrique) 0,38 m
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire, les applications pharmaceutiques, les échantillons photosensibles
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 8
Taille de la tubulure 25
Débit 1000 ml/min
Tuyau cannelé 3/16 in
Couleur Beige
Pression maximale 35 psi, 2,4 bars
Niveau de vide 660 mmHg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Type de produit Tubulure de pompe à arrêt