Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes en bobine BPT L/S™ PharMed™
Code produit 11806723 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
14
15
16
17
18
24
35
36
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
11806723 16 1 pièce
11745248 15 1 pièce
11896713 14 1 pièce
11735228 17 1 pièce
11735248 18 1 pièce
11794999 35 1 pièce
11705009 36 1 pièce
11816723 24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11806723 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9568716
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Utilisez cette tubulure en bobine pour les cultures cellulaires et tissulaires et en usage pharmaceutique. La tubulure pour pompes en bobine BPT Masterflex™ L/S™ PharMed™ offre des longueurs continues de tubulure pour pompes sur des bobi
  • La tubulure pour pompes en bobine beige opaque nécessite moins d’espace de stockage que la même quantité de tubulure sous forme de bobines individuelles
  • Scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme
  • Convient aux échantillons photosensibles
  • Non toxique, non hémolytique, perméabilité extrêmement faible
  • Résistance aux acides, alcalis, agents oxydants et huiles animales et végétales
  • Réduisez les pertes, coupez uniquement à la longueur nécessaire
  • Veillez à toujours avoir assez de tubulure à portée de main
Toute formulation de tubulure pour pompes Masterflex peut être mise en bobine. Contactez nos spécialistes en matière d’applications pour obtenir un devis ou passer une commande spéciale
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,125 po
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (impériale) 500 pieds
Longueur totale (métrique) 15240 cm
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture tissulaire et cellulaire et les utilisations pharmaceutiques, également excellent pour les échantillons photosensibles
Température min. de fonctionnement (métrique) -51°C
Quantité d’emballage 1 bobine
Taille de la tubulure 16
Débit 0,8 à 480 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 8 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm Hg (26 po Hg)
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Type de produit Tube de pompe