Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure PharMed™ BPT
Code produit 11985394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,4 mm
12,7 mm
Diamètre (métrique) externe:
12,7 mm
19 mm
Conditionnement:
7.50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11985394 6,4 mm 12,7 mm 7.50m
12386859 12,7 mm 19 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985394 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur R650846BPT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure PharMed™ BPT pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles.
  • Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
  • Faible spallation de particules
  • Peuvent être autoclavés à répétition
  • Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
  • Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
Applications typiques
  • Fabrication de produits de test de diagnostic
  • Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
  • Fabrication de vaccins
  • Chaînes de fabrication des bioréacteurs
  • Filtration et fermentation de la production
  • Garniture stérile
  • Transfert de fluides sensibles au cisaillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 10993, USP classe VI, FDA, NSA
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau PharMed BPT
Diamètre (impériale) externe 0,5 in
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Longueur totale (impériale) 24.6 ft.
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (impériale) 0,125 po
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -75deg;C
Couleur Blanc crème
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubulures