Learn More
Heidolph™ Tubulure PharMed™
Code produit 10289501 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Dia. int. de 0,8 mm / dia. ext. de 4,0 mm
Dia. int. de 1,7 mm, dia. ext. de 4,9 mm
Dia. int. de 3,1 mm / dia. ext. de 6,3 mm
Dia. int. de 4,8 mm / dia. ext. de 8,0 mm
Dia. int. de 6,4 mm, dia. ext. de 11,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10289501 Dia. int. de 3,1 mm / dia. ext. de 6,3 mm 1 pièce
10341392 Dia. int. de 1,7 mm, dia. ext. de 4,9 mm 1 pièce
10524172 Dia. int. de 0,8 mm / dia. ext. de 4,0 mm 1 pièce
10584542 Dia. int. de 6,4 mm, dia. ext. de 11,3 mm 1 pièce
10436101 Dia. int. de 4,8 mm / dia. ext. de 8,0 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10289501 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5252600000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure idéale pour un usage médical, en laboratoire et à des fins de recherche. La tubulure Heidolph™ Pharmed™ est durable et non toxique.
  • Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de flexion inversée répétées.
  • Non toxique, biocompatible.
  • Très faible perméabilité aux gaz.
  • Convient aux acides et bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR 177.2600), USP classe VI, GLP, pharmacopée européenne
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,1 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (métrique) externe 6,3 mm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Résistance élevée à la fatigue, non toxique, biocompatible, très faible perméabilité au gaz, bien adaptés aux acides et aux bases.
Température min. de fonctionnement (métrique) 40°C
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure Dia. int. de 3,1 mm / dia. ext. de 6,3 mm
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Perméabilité aux gaz Très faible
Limites Les additifs peuvent migrer.
Pression maximale Temps continu / court : 0,7/1,7 bar
Niveau de vide Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 75 °C
Type de produit Tube de pompe