Learn More
Cole-Parmer™ Blocs réfrigérants souples à changement de phase ThermoSafe™
Code produit 12358717 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17,1 x 10,2 x 2,5 cm
171 x 102 x 25 mm
191 x 165 x 25 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12358717 17,1 x 10,2 x 2,5 cm 24 pièces
12328717 171 x 102 x 25 mm 24 pièces
12338717 191 x 165 x 25 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12358717 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0634781
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces blocs réfrigérants pour les produits exigeant une température précise et constante. Les blocs réfrigérants souples à changement de phase Cole-Parmer™ ThermoSafe™ sont fabriqués avec un extérieur en film métallisé laminé qui résiste aux perforations et agit comme une barrière contre la chaleur rayonnante. Ils durent quinze pour-cent plus longtemps que les blocs de gel standard.
  • Disponibles dans les formulations 30 et &deg ; 10°F (&deg ; 1 et &deg ; 23°C) 
  • La formule de changement de phase high-tech revient à l’état de gel lorsqu’elle est décongelée. 
  • Non toxique et réutilisab
Spécification
Poids (métrique) 340 g
Dimensions (L x l x H) 17,1 x 10,2 x 2,5 cm