Learn More
Motic™ Accessoire à contraste de phase 10X
Description
- Permet d’améliorer la visualisation des échantillons transparents.
- Accessoire simple de type enfichable.
- Pour une utilisation avec l’objectif 10X.
Spécification
Spécification
| Type | Accessoire enfichable à contraste de phase |
| À utiliser avec (équipement) | Objectif 10X, microscopes B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC |