Description
- Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- Solvants PTL for plus légers que l’eau, par exemple pour l’éther diéthylique, hexane taille maximale 70 ml
Specifications
Specifications
| Matériau | PTL |
| Quantité | 100/boîte |
| À utiliser avec (application) | Séparation en phase gravitationnelle |
| Type | Colonne de séparation de phases |
| Volume d’échantillon | 15 ml |
| Capacité (métrique) | 15 mL |